Learn More
Thermo Scientific™ Muestreador dividido Vanquish™
Obtenga confianza en la identificación y cuantificación con la máxima precisión de inyección y la enorme capacidad de muestras de alto rendimiento.
27180.00€
Especificaciones
Tiempo del ciclo de inyección | Solo 8 segundos en función de las condiciones de separación |
---|---|
Tipo de inyección | Bucle dividido |
Contaminación cruzada | < 0,002 % con cafeína |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 mm × 420 mm × 620 mm (11,4 in × 16,5 in × 24,4 in) |
Código de producto | Marca | Descripción | Versión biocompatible | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Versión biocompatible | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17525456
|
Thermo Scientific™
VCA12A02/CPQ00649582 |
Muestreador dividido Vanquish™ CT | No | N/A | ||||||
Descripción
Combine una excelente precisión de inyección con una enorme capacidad de muestras con los muestreadores divididos Thermo Scientific™ Vanquish™. Estos muestreadores emplean un rendimiento de elevada productividad para ofrecer la mayor confianza posible en la cuantificación e identificación de picos. Los muestreadores proporcionan una precisión insuperable en la dosificación de muestras y están optimizados para ofrecer más solidez y tiempo de actividad, incluso con presiones del sistema de hasta 1500 bar (22 000 psi) y con los eluyentes más difíciles. Ahora puede registrar datos de UHPLC a lo largo de varios días sin supervisión y sin quedarse sin muestras.
Vea los recursos de HPLC/UHPLC
Máxima precisión de inyección, gran capacidad para muestras y alto rendimiento- Tecnología SmartInject para una precisión de tiempo de retención inigualable y una vida útil de columna ampliada hasta un máximo de 1500 bares (22 000 psi)
- Capacidad de viales de 216 muestras lista para usar
- Aumente la capacidad hasta 23 placas de pocillos (hasta 8832 muestras) mediante la adición del módulo opcional Thermo Scientific™ Vanquish™ Charger
- De forma predeterminada, todos los muestreadores de Vanquish termostáticos utilizan la refrigeración de la corriente de aire para mantener la integridad de la muestra
- Configuración de muestras automatizada mediante lectura de códigos de barras
- La transferencia de métodos es increíblemente fácil
- Ofrece una flexibilidad de aplicaciones ilimitada con volumen de retardo de gradiente personalizable
Capacidad de muestra: Cualquiera de los cuatro (tamaño SBS)
- 54 viales de 12 mm de D.E (≤1,5 mL)
- 96 viales de 6, 7 y 8 mm de D.E. (≤1,2 mL)
- 16 viales de 15 mm de D.E (≤4 mL)
- 9 viales de 22,5 mm de D.E (≤10 mL)
- Placas de pocillos (de 96 y 384, profundos y poco profundos)
Especificaciones
Solo 8 segundos en función de las condiciones de separación | |
Bucle dividido | |
< 0,002 % con cafeína | |
290 mm × 420 mm × 620 mm (11,4 in × 16,5 in × 24,4 in) |