Learn More
Trajan™ Revestimiento de SPI con restricción de 0.5 mm
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
50.50€ - 286.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 54 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimiento SPI |
Diámetro exterior (imperial) | 4,6 mm |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Varian GC |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10635841
|
Trajan™
092027 |
0,5 mm | Restricción de 0,25 mm | 5/paq. |
235.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12943971
|
Trajan™
09203401 |
0,8 mm | Restricción de 0,5 mm | 1 unidad |
50.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10107210
|
Trajan™
092030 |
0,8 mm | Restricción de 0,25 mm | 5/paq. |
286.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11920745
|
Trajan™
092030 |
0,8 mm | Restricción de 0,25 mm | 5/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Varian/Bruker instruments
Especificaciones
54 mm | |
Revestimiento SPI | |
4,6 mm | |
Instrumentos Varian GC |