Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™, PC 3004 Vario Select
Proporciona un control de vacío preciso al ajustar la velocidad del motor, un condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes. El modo de evaporación automática es perfecto para controlar aplicaciones como la evaporación rotativa.
8515.00€ - 10475.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas) |
---|---|
temp. | VACUU·SELECT |
Velocidad motor | De 30 a 2400 min-1 |
Certificaciones/conformidad | Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 419 x 243 x 457 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15950231
![]() |
VACUUBRAND™
20737550 |
PC 3004 Vario Select | CEE |
8515.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16251792
![]() |
VACUUBRAND™
20737574 |
PC 3004 VARIO Select EKP | Kaltgerätestecker EN 60320 |
10475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
- Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos.
- La potente bomba de vacío cumple con los requisitos de alto vacío para la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición.
- Extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos.
- Excelente compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes.
- La bomba es adecuada para aplicaciones exigentes, incluso con disolventes de alto punto de ebullición.
- Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
- El controlador VACUU·SELECT detecta la ebullición del disolvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso durante la evaporación de los disolventes
- Control de la velocidad del motor VARIO para intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
- El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba
- El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o un enfriador de recirculación.
- La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
- Elija entre 14 idiomas.
Especificaciones
1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas) | |
De 30 a 2400 min-1 | |
419 x 243 x 457 mm | |
43 dBA | |
40 °C | |
4.6 m3/hr. | |
Bomba de diafragma | |
4 | |
3 | |
200/230 V |
VACUU·SELECT | |
Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido | |
PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM, cerámica, PPS | |
0,53 kW | |
10 °C | |
50 - 60 Hz | |
IP40 | |
Vacío inteligente con control Vario™, rotavapor/evaporador paralelo, concentradores de vacío, cámaras de secado | |
1,1 bar |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™, PC 3004 Vario Select