Learn More
VACUUBRAND™ Puesto de bomba versión química PC 3010 NT VARIO™ Select
Estos puestos de bomba VARIO ofrecen una velocidad de bombeo muy alta y logran un vacío final particularmente bueno. Por lo tanto, son ideales para la evaporación de grandes cantidades de disolventes de alto punto de ebullición incluso a bajas temperaturas.
Marca: VACUUBRAND™ 25744850
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
- Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos
- Ideal para la evaporación de grandes cantidades de disolventes de alta ebullición, incluso a bajas temperaturas.
- Vida útil extralarga del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
- Excelente compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes
Especificaciones
0,6 mbar | |
47 dBA | |
29,7 kg | |
450 mm | |
387 mm | |
IP40 | |
1,1 bar | |
200/230 V |
Bomba montada, manual | |
CEE | |
12,8 m3/h | |
616 mm | |
Sistema de vacío | |
Trabaje en miniplantas, kilolaboratorios, instalaciones de ampliación | |
Rotavapores, hornos de secado al vacío, columnas de destilación al vacío |