Learn More
VACUUBRAND™ Puesto de bomba versión química PC 3010 NT VARIO™ Select
Estos puestos de bomba VARIO ofrecen una velocidad de bombeo muy alta y logran un vacío final particularmente bueno. Por lo tanto, son ideales para la evaporación de grandes cantidades de disolventes de alto punto de ebullición incluso a bajas temperaturas.
13995.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 0,6 mbar |
---|---|
Incluye | Bomba montada, manual |
Nivel de ruido | 47 dBA |
Peso (métrico) | 29,7 kg |
Caudal | 12,8 m3/h |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17744919
|
VACUUBRAND™
25744850 |
CEE |
13995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17754919
|
VACUUBRAND™
25744851 |
CH |
13995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17764919
|
VACUUBRAND™
25744852 |
Reino Unido |
13995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz de usuario gráfica y procesos de vacío predefinidos que simplifican el trabajo en el laboratorio
- Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos
- Ideal para la evaporación de grandes cantidades de solventes de alto punto de ebullición e incluso a bajas temperaturas
- Vida útil de las membranas insuperablemente larga, por lo tanto costos mínimos de operación y mantenimiento
- Excelente compatibilidad ambiental a través de un bajo consumo de energía y una eficiente recuperación de solventes
Especificaciones
0,6 mbar | |
47 dBA | |
12,8 m3/h | |
616 mm | |
Sistema de vacío | |
Trabaje en miniplantas, kilolaboratorios, instalaciones de ampliación | |
Rotavapores, hornos de secado al vacío, columnas de destilación al vacío |
Bomba montada, manual | |
29,7 kg | |
450 mm | |
387 mm | |
IP40 | |
1,1 bar | |
200/230 V |