Learn More
VACUUBRAND™ Puesto de bomba versión química PC 3010 NT VARIO™ Select
GREENER_CHOICE
Estos puestos de bomba VARIO ofrecen una velocidad de bombeo muy alta y logran un vacío final particularmente bueno. Por lo tanto, son ideales para la evaporación de grandes cantidades de disolventes de alto punto de ebullición incluso a bajas temperaturas.
Marke:  VACUUBRAND™ 25744852
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17764919
  • 13995.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
para ver el stock
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
  • Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos
  • Ideal para la evaporación de grandes cantidades de disolventes de alta ebullición, incluso a bajas temperaturas.
  • Vida útil extralarga del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
  • Excelente compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,6 mbar
47 dBA
29,7 kg
450 mm
387 mm
IP40
1,1 bar
200/230 V
Bomba montada, manual
Reino Unido
12,8 m3/h
616 mm
Sistema de vacío
Trabaje en miniplantas, kilolaboratorios, instalaciones de ampliación
Rotavapores, hornos de secado al vacío, columnas de destilación al vacío
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote