Learn More
Sonics Materials Microprocesador ultrasónico VCX 750
El procesadores ultrasónico de 750 W es ideal para aplicaciones de de tamaño pequeño y mediano y para procesar de forma segura una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos de 250 microlitros a 1 litro.
Marca:  Sonics Materials VCX-750-220
Código de producto. 11763619
  • 6190.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Procesadores ultrasónicos para aplicaciones de volúmenes pequeños y medianos
  • y procesadores ultrasónicos de 500 y 750 vatios para procesar de forma segura una amplia variedad de materiales orgánicos e inorgánicos, de 250 microlitros a 1 litro
  • Las aplicaciones típicas incluyen nanotecnología (producción de materiales de nanopartículas y dispersiones de grafeno), lisis celular, preparación de muestras, homogeneización, ensayo de ChIP, emulsión, desagregación y desaglomeración, además de usos en el campo del procesamiento de líquidos sonoquímicos.
  • Monitor de energía, vatímetro digital, basado en microprocesador y programable
  • Temporizador de procesos de 10 horas
Especificaciones
Especificaciones
750 W
Aplicaciones de tamaño pequeño y mediano
Temporizador de procesos de 10 horas
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sonics Materials Microprocesador ultrasónico VCX 750 > Microprocesador ultrasónico VCX 750; potencia: 750 W