Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
Marca: 3M™ 7100258668
496.51 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Consiga protección integrada y versátil contra una amplia variedad de peligros industriales con el casco 3M™ Versaflo™ con velo de la serie M-400. Los velos están disponibles en un tejido de nailon duradero, adecuado para aplicaciones de construcción y de la industria pesada, o en un tejido de poliaramida ignífugo, adecuado para aplicaciones con partículas calientes, como aleación, fundiciones y otras aplicaciones de trabajo del metal.
- El casco con velo M-400 tiene un diseño ligero, compacto y bien equilibrado que ofrece protección respiratoria, facial y para la cabeza, además de cobertura para cabeza, cuello y hombros. Cuando resulte seguro hacerlo, el visor se puede levantar sin necesidad de quitarse el casco.
- La suspensión totalmente ajustable incluye correas textiles para un ajuste y distribución del peso óptimos, y el deflector permite a los usuarios dirigir el caudal de aire al interior de la capucha para aumentar el control y el confort.
- El visor ofrece una adecuada visión periférica y hacia abajo y cuenta con un recubrimiento de policarbonato que aumenta su resistencia contra agentes químicos y arañazos.
- Cumple los máximos requisitos de rendimiento respiratorio (TH3) para este tipo de producto cuando se usa con unidades de suministro de aire específicas de 3M™ y es fácil de mantener, al contar con piezas de repuesto y accesorios de sustitución rápida, fácil e intuitiva.
Especificaciones
Negro | |
Reusable | |
Polyaramid | |
Estándar | |
Flame Resistant Shroud |
Flame Resistant | |
None | |
Helmet with Shroud | |
No | |
Polycarbonate Visor |