Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
305.00€ - 803.00€
Productos 6
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
17825666
Ver documentos
3M™
7100258667
Comfort Faceseal
305.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17855666
Ver documentos
3M™
7100256071
Flame Resistant Poly Faceseal
305.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17835666
Ver documentos
3M™
7100257937
Comfort Faceseal
499.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17809271
Ver documentos
3M™
7100257936
Flame Resistant Faceseal
499.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11783916
Ver documentos
3M™
7000104037
M-406 Visor revestido y sello facial resistente a las llamas
803.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17815666
Ver documentos
3M™
7100258668
Flame Resistant Shroud
703.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • M-Series are specifically designed to work together with your 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator and 3M™ Supplied Air Respirator Systems.
  • Deflector allows users to direct the airflow inside the headtop to increase comfort.
  • Fully-adjustable suspension for customized fit and weight distribution.
  • Accessory options availalble for protection to help handle the environments you encounter.
  • Visor combines good peripheral and downward vision.
  • Specific headtops can be used with a range of 3M™ Peltor™ hearing protection as well as an attachable microphone for ease of communication.