Learn More
Texwipe™ Toallitas de alta sorción estériles Vertex™
100 % de filamentos continuos, toallitas de tejido de poliéster fabricadas en EE. UU. de existencias vírgenes
57.06€ - 970.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas de alta sorción |
---|---|
Material | Poliéster |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Bordes | Sellado |
Para utilizar con (aplicación) | Ideales para la limpieza de superficies o aplicaciones delicadas |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15847622
|
Texwipe™
TX3042 |
12 in | En seco |
970.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17829895
|
Texwipe™
TX3049P |
9 in. | Pre-wetted |
310.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
18087581
|
Texwipe™
TX3049 |
9 in. | Dry |
623.56€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16385488
|
Texwipe™
TX3042P |
12 in | Pre-humedecidas | ||||||
17298879
|
Texwipe™
TX3042P |
12 in | Pre-humedecidas |
394.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16676772
|
Texwipe™
TX3042P |
12 in | Pre-humedecidas | ||||||
Descripción
Toallitas estériles de borde sellado, secas o prehumedecidas.
- Tacto suave con alta capacidad de absorción.
- Confirme que la dosis de radiación cumple con la dosis especificada en el momento de la recepción.
- Procesado en el sistema de fabricación Vertex™ de Texwipe
- Pruebas microbianas trimestrales por superposició de agarosa y pruebas de endotoxinas con lisado de amebocitos del Limulus (LAL)
Toallitas prehumedecidas
- 70 % alcohol isopropilo grado USP/30 % agua purificada USP
Información de órdenes
Triple-bagged
Especificaciones
Toallitas de alta sorción | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Ideales para la limpieza de superficies o aplicaciones delicadas |
Poliéster | |
Sellado | |
Estéril |