Learn More
Fisherbrand™ Depósito de gel vertical
Incorpora un sistema de sellado que es compatible con los principales tipos de geles prefabricados de 80 mm x 100 mm y 100 mm x 100 mm. Las juntas de silicona ultrasuaves y las barras de presión que rodean las placas de vidrio del depósito de gel vertical Fisherbrand™ garantizan un fundido de geles sin fugas.
297.44€ - 995.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Geles prefabricados de 80 x 100 mm y 100 x 100 mm |
---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11837623
|
Fisherbrand™
VS10BI |
Módulo de blotting Verti-gel Mini con 4 casetes y almohadillas de fibra |
297.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11893293
|
Fisherbrand™
FCVS10PRE |
Mini sistema vertical Verti-Gel X1, sin accesorios de colado |
373.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11883293
|
Fisherbrand™
FCVS10CBS |
1 sistema vertical completo Verti-Gel Mini para blotting y electroforesis |
995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11843293
|
Fisherbrand™
FCVS10DSYS |
1 sistema vertical completo Verti-Gel Mini para electroforesis |
565.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12623546
|
Fisherbrand™
FVS20WAVESYS |
Placas de 20x20 cm, peines de 24 pocillos de 2x1 mm, bobina de refrigeración, base de colado |
949.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Incorpora un sistema de sellado que es compatible con los principales tipos de geles prefabricados de 80 mm x 100 mm y 100 mm x 100 mm. El fundido y procesado de geles utilizan el mismo inserto, sin transferencia de placas de vidrio durante el fundido del gel. El inserto contiene abrazaderas deslizantes que permiten una configuración rápida de geles fundidos a mano y prefabricados. Las juntas de silicona ultrasuaves y las barras de presión que rodean las placas de vidrio garantizan un fundido de gel sin fugas. Las placas de vidrio de 2 mm de grosor evitan la rotura y cuentan con separadores unidos para mayor comodidad. Los módulos de gel de tubo y de electrotransferencia accesorios están disponibles y utilizan el mismo depósito y tapa exteriores.- Diseño moldeado por inyección, duradero y a prueba de fugas
- Compatible con todos los geles prefabricados de 80 mm x 100 mm y 100 mm x 100 mm
- Volúmenes de tampón reducidos
- Procesa hasta cuatro geles
- Módulos intercambiables para electroforesis IEF/2D y electrotransferencia en un depósito universal Para separaciones Mini SDS PAGE, PAGE nativo, de gradientes, de segunda dimensión y de ácidos nucleicos.
Especificaciones
Geles prefabricados de 80 x 100 mm y 100 x 100 mm |