Learn More
Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 12L/min for Grant Refrigerated Baths and Circulators
Low noise, compact design. Supplied with pipe connections and special lid for fitting to tank, pipe bore 12.7 mm. Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 12L/min for Grant Refrigerated Baths and Circulators are required only where application demands a higher pressure than that delivered by the internal pump to maintain flow.
Marca: Grant Instruments™ VTP2-PLR5
Detalles adicionales : Peso : 6.00000kg
Descripción
- Para usar con baños de circulación refrigerados Grant
- Silencioso
- Diseño compacto
- Se suministra con conexiones de tubería y tapa para el depósito
- Diámetro del tubo: 12,7mm
- Presión máxima: 1650 mbar
- Flujo máximo: 12 l/min
Especificaciones
12 l/min | |
Unidad de refrigeración R5 | |
Bomba de turbina vertical | |
120 V |