Learn More
Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 12L/min for Grant Refrigerated Baths and Circulators
Low noise, compact design. Supplied with pipe connections and special lid for fitting to tank, pipe bore 12.7 mm. Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 12L/min for Grant Refrigerated Baths and Circulators are required only where application demands a higher pressure than that delivered by the internal pump to maintain flow.
453.68€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15182605
|
Grant Instruments™
VTP2-PLR4 |
Unidad de refrigeración R4 |
453.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15102615
|
Grant Instruments™
VTP2-PLR5 |
Unidad de refrigeración R5 |
453.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15172605
|
Grant Instruments™
VTP2-PLR123 |
Unidades R1, R2 y R3 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- For use with Grant Refrigerated Baths and Circulators
- Low noise
- Compact design
- Supplied with pippe connections and lid to fit tank
- Pipe bore: 12.7mm
- Maximum pressure: 1650 mbar
- Maximum flow: 12L/min
Especificaciones
12 l/min | |
Bomba de turbina vertical |