Learn More
Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 12L/min for Grant Refrigerated Baths and Circulators
Low noise, compact design. Supplied with pipe connections and special lid for fitting to tank, pipe bore 12.7 mm. Grant Instruments™ Vertical Turbine Pump, 12L/min for Grant Refrigerated Baths and Circulators are required only where application demands a higher pressure than that delivered by the internal pump to maintain flow.
Marca:  Grant Instruments™ VTP2-PLR4
Detalles adicionales : Peso : 6.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15182605
  • 453.68€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para usar con baños de circulación refrigerados Grant
  • Silencioso
  • Diseño compacto
  • Se suministra con conexiones de tubería y tapa para el depósito
  • Diámetro del tubo: 12,7mm
  • Presión máxima: 1650 mbar
  • Flujo máximo: 12 l/min
Especificaciones
Especificaciones
12 l/min
Unidad de refrigeración R4
Bomba de turbina vertical
240 V