Learn More
Tocris Bioscience™ VH 298
High-affinity inhibitor of VHL
Marca:  Tocris Bioscience™ 6156/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18721378
  • 336.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
VH 298 is a high-affinity inhibitor of E3 ubiquitin ligase VHL (Kd = 80-90 nM). Blocks interaction between VHL and HIF-α downstream of HIF-α hydroxylation, initiating hypoxic response. Results in time- and concentration-dependent accumulation of hydroxylated HIF-α, and upregulates mRNA and protein levels of HIF target genes, with similar transcriptional profile to hypoxia. Cell permeable.
Negative control cis VH 298 also available.
Especificaciones
Especificaciones
Inhibidor
C27H33N5O4S
Almacenar a –20°C
10 mg
Ubiquitin Ligase (E3)
523.65g/mol
Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación