Learn More
Tocris Bioscience™ VH 298
High-affinity inhibitor of VHL
336.00€ - 1335.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Inhibidor |
---|---|
Proteínas objetivo | Ubiquitin Ligase (E3) |
Fórmula molecular | C27H33N5O4S |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.65g/mol |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18721378
|
Tocris Bioscience™
6156/10 |
10 mg |
336.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18770268
|
Tocris Bioscience™
6156/50 |
50 mg |
1335.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
High-affinity inhibitor of E3 ubiquitin ligase VHL (Kd = 80-90 nM). Blocks interaction between VHL and HIF-α downstream of HIF-α hydroxylation, initiating hypoxic response. Results in time- and concentration-dependent accumulation of hydroxylated HIF-α, and upregulates mRNA and protein levels of HIF target genes, with similar transcriptional profile to hypoxia. Cell permeable.Negative control cis VH 298 also available.
Especificaciones
Inhibidor | |
C27H33N5O4S | |
Almacenar a –20°C |
Ubiquitin Ligase (E3) | |
523.65g/mol | |
Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors |
Para uso exclusivo en investigación