Learn More
Brady™ Cinta de marcado de vinilo para pasillos
Vinyl Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
23.65€ - 44.55€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Adhesivo sensible a la presión a base de caucho |
---|---|
Material | Vinilo |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para marcar pasillos y zonas de paso |
Longitud (imperial) | 108 ft. |
Longitud (métrico) | 33 m |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11761625
|
Brady™
058220 |
Azul | 33 m x 50 mm |
23.65€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11791625
|
Brady™
058223 |
Negro | 33 m x 75 mm |
44.55€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11781625
|
Brady™
058222 |
Negro | 33 m x 50 mm |
26.05€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11771625
|
Brady™
058221 |
Azul | 33 m x 75 mm |
44.55€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11741625
|
Brady™
058202 |
Verde | 33 m x 50 mm |
23.65€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16609425
|
Brady™
058201 |
Rojo | 33 m x 50 mm |
23.65€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11751625
|
Brady™
058203 |
Blanco | 33 m x 50 mm |
23.65€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10643955
|
Brady™
058200 |
Amarillo | 33 m x 50 mm |
23.65€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Mantenimiento de conserjería
- Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
Adhesivo sensible a la presión a base de caucho | |
Se utiliza para marcar pasillos y zonas de paso | |
33 m | |
-40°F to +176°F | |
0,034 mm |
Vinilo | |
108 ft. | |
1 rollo | |
-40°C a +80°C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Cinta de marcado de vinilo para pasillos