Learn More
Brady™ Cinta de marcado de vinilo para pasillos
Vinyl Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Marca: Brady™ 058221
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mantenimiento de conserjería
- Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante, Antiderrapante
Especificaciones
AMT-3-BLUE | |
33 m x 75 mm | |
108 ft. | |
1 rollo | |
-40°C a +80°C | |
3 in. | |
Adhesivo sensible a la presión a base de caucho | |
Vinilo |
Cinta de marcado para pasillos: azul | |
Se utiliza para marcar pasillos y zonas de paso | |
33 m | |
-40°F to +176°F | |
0,034 mm | |
75 mm | |
Azul | |
Cinta de marcado para pasillos |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Brady™ Cinta de marcado de vinilo para pasillos > Color: azul; dimensiones: 330 x 75 mm (Pr. x An.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido