Especificaciones
RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized | |
Acrílico | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Para identificación de cables y alambres | |
1 | |
Rectangle | |
De -70 °C a +70 °C | |
9,53 mm | |
38,10 x 6,35 mm | |
6,35 mm |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco, Translúcido | |
Vinilo | |
Etiqueta | |
BMP™71 | |
750/Paq. | |
6,35 × 38,1 mm (An × Al) | |
0,102 mm | |
De 10 a 4 AWG | |
6,35 mm | |
12,7 mm |