Learn More
Brady™ Vinyl Labels
58.50€ - 448.00€
Especificaciones
Material | Vinilo |
---|---|
Tipo de producto | Etiqueta |
Etiquetas por fila | 1 |
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11791835
|
Brady™
115032 |
Blanco, Translúcido | 12,70 mm | 85,73 mm | N/A | ||||
11701755
|
Brady™
114960 |
Blanco, Translúcido | 6,35 mm | 6,35 mm | N/A | ||||
Especificaciones
Vinilo | |
Etiqueta | |
1 |