Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictogram Safety Signs
Marca: Brady™ 286905
9.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 | |
Satinado | |
96/paquete | |
0,061 mm | |
Cuadrada | |
2: Obligatorio | |
Blanco sobre azul |
MINI-2 | |
Vinilo | |
Acrílico permanente | |
De -18 °C a 60 °C | |
Globales | |
Señal obligatoria |