Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictogram Safety Signs
10.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
---|---|
Acabado | Satinado |
Material | Vinilo |
Cantidad | 96/paquete |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11898030
|
Brady™
286916 |
4: Emergency |
10.15€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11878030
|
Brady™
286905 |
2: Obligatorio |
10.15€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11868030
|
Brady™
286904 |
Prohibición |
10.15€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11888030
|
Brady™
286906 |
3: Advertencia |
10.15€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 | |
Vinilo | |
Acrílico permanente | |
De -18 °C a 60 °C |
Satinado | |
96/paquete | |
0,061 mm | |
Globales |