Learn More
3M™ Cinta de vinilo 471F
Se utiliza normalmente para marcar peligros y pasillos, codificación de colores, máscaras para pintura, revestimientos decorativos, empalmes y más. Fabricada con revestimiento de vinilo con adhesivo de caucho, nuestra cinta versátil resiste los raspados, el desgaste y la intemperie para un uso de larga duración.
Marca:  3M™ 7000048401
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17207780
  • 2075.00€ / 24 rollos
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Mantiene su color cuando se expone a la abrasión, el desgaste y muchos disolventes
  • Las propiedades de estiramiento exclusivas permiten que la cinta permanezca estirada para ajustarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
  • Fácil de aplicar, excelente fuerza de sujeción en muchas superficies
  • Disponibles en muchos colores distintivos (amarillo, blanco, rojo, negro, marrón, verde, naranja, morado, azul y transparente)
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños y colores vivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 mm x 33 m
32,9 m
5,1 cm
0,1 mm
0,14 mm
Negro
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Cinta de vinilo 471F > Negro