Learn More
Thermo Scientific™ Vial Virtuoso™ de rosca de vidrio transparente de abertura amplia de 9 mm con V-Patch
Garantice una alta calidad de la impresión y fiabilidad en los datos de las muestras en un vial diseñado para el sistema de identificación de viales Thermo Scientific™ Virtuoso™.
22.60€ - 200.59€
Especificaciones
Color Transparente
N.° por paquete 100
Línea de productos Virtuoso
Tamaño del tapón 9 mm
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Septo Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Septo Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
15211918
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-VT300
None Wide Opening
22.60€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15251918
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-VT400
septo de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Wide Opening with Septum N/A N/A N/A
15261918
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-VT401
septo de caucho rojo/PTFE marfil Wide Opening with Septum N/A N/A N/A
15271918
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-VT402
septo de PTFE rojo/silicona blanca Wide Opening with Septum
53.68€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15373029
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-VT310
None Wide Opening, Fused Insert N/A N/A N/A
15413031
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-VT309
None High Recovery N/A N/A N/A
15581023
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-VT309TR
None Total Recovery N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
Garantice la fiabilidad e integridad de los datos de las muestras con este vial de alta calidad. El vial Thermo Scientific™ Virtuoso™ de rosca de vidrio transparente de abertura amplia de 9 mm con V-Patch se ha diseñado exclusivamente para su uso con el sistema de identificación de viales Virtuoso. Los datos de las muestras se imprimen directamente en el V-Patch del vial. Los 12 viales de 2 mL y 32 mm incorporan la tecnología del sistema de cierre de vial avanzado (AVCS), que prácticamente elimina el paso a presión de los septos y mejora el sellado. El punto de parada para el tapón evita el ajuste excesivo o insuficiente para un cierre uniforme y óptimo en todo momento. El vial también está disponible con un inserto fundido para muestras de poco volumen.
Estos viales, que están fabricados con borosilicato de expansión 33 de calidad superior transparente de tipo 1, clase A, tienen un fondo uniformemente plano para la seguridad de los insertos.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
100
Virtuoso
9 mm
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Vial Virtuoso™ de rosca de vidrio transparente de abertura amplia de 9 mm con V-Patch