Learn More
Heidolph™ Tubos Viton™
Para uso monocanal y multicanal (no apto con casete pequeño)
Marca:  Heidolph™ 525-50027-00
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10565872
  • 167.00€ / 1 metro
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Aplicación: excelente resistencia al ácido a altas temperaturas
  • Características:
    • Baja permeabilidad a los gases
    • Resistente a los disolventes y agentes corrosivos a altas temperaturas
  • Material: caucho fluorocarbono, Viton™ B termoformado (67 % fluorado); negro opaco
  • Cumple las normas: Conformidad con GLP
  • Intervalo de temperatura: De -30 °C a +205 °C
  • Esterilización: no se recomienda su esterilización
  • Restricción: duración limitada del rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4,80 mm
8 mm
Bombas monocanal y multicanal
-30 °C
De 0,07 a 1,7 bar
Tubos de bombas
Viton
1,6 mm
Excelente resistencia al ácido a altas temperaturas
Negro opaco
de 205 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Heidolph™ Tubos Viton™ > Tubos Viton™ - wt: 1,6 mm; D.I.: 4,8 mm; D.E.: 8 mm