Learn More
Heidolph™ Tubos Viton™
Para uso monocanal y multicanal (no apto con casete pequeño)
101.00€ - 167.00€
Especificaciones
Material | Viton |
---|---|
Grosor (métrico) | 1,6 mm |
Para utilizar con | Bombas monocanal y multicanal |
Para utilizar con (aplicación) | Excelente resistencia al ácido a altas temperaturas |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -30 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10701293
|
Heidolph™
525-56000-00 |
3,10 mm | 6,30 mm |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10565872
|
Heidolph™
525-50027-00 |
4,80 mm | 8 mm |
167.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Aplicación: excelente resistencia al ácido a altas temperaturas
- Características:
- Baja permeabilidad a los gases
- Resistente a los disolventes y agentes corrosivos a altas temperaturas
- Material: caucho fluorocarbono, Viton™ B termoformado (67 % fluorado); negro opaco
- Cumple las normas: Conformidad con GLP
- Intervalo de temperatura: De -30 °C a +205 °C
- Esterilización: no se recomienda su esterilización
- Restricción: duración limitada del rendimiento
Especificaciones
Viton | |
Bombas monocanal y multicanal | |
-30 °C | |
De 0,07 a 1,7 bar |
1,6 mm | |
Excelente resistencia al ácido a altas temperaturas | |
Negro opaco | |
Tubos de bombas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Heidolph™ Tubos Viton™