Learn More
Heidolph™ Tubos Viton™
Para uso monocanal y multicanal (no apto con casete pequeño)
Marca: Heidolph™ 525-56000-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aplicación: excelente resistencia al ácido a altas temperaturas
- Características:
- Baja permeabilidad a los gases
- Resistente a los disolventes y agentes corrosivos a altas temperaturas
- Material: caucho fluorocarbono, Viton™ B termoformado (67 % fluorado); negro opaco
- Cumple las normas: Conformidad con GLP
- Intervalo de temperatura: De -30 °C a +205 °C
- Esterilización: no se recomienda su esterilización
- Restricción: duración limitada del rendimiento
Especificaciones
3,10 mm | |
6,30 mm | |
Bombas monocanal y multicanal | |
-30 °C | |
De 0,07 a 1,7 bar | |
Tubos de bombas |
Viton | |
1,6 mm | |
Excelente resistencia al ácido a altas temperaturas | |
Negro opaco | |
de 205 °C |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Heidolph™ Tubos Viton™ > Tubos Viton™ - wt: 1,6 mm; D.I.: 3,1 mm; D.E.: 6,3 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido