Learn More
Invitrogen™ Vitronectin (VTN) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHVTNX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
The Human Vitronectin (VTN) ELISA quantitates Hu VTN in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu VTN. Principle of the method The Human VTN solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La vitronectina es una glicoproteína plasmática que circula en la sangre. La vitronectina circula como una mezcla de formas de 75 kDa y 65 kDa. La vitronectina es una glicoproteína adhesiva celular importante y es un componente común de la matriz extracelular y el plasma. Compite eficazmente con otras proteínas plasmáticas y a menudo participa en la fijación celular, la regulación de la coagulación sanguínea y las respuestas inmunitarias. Tiene una distribución tisular similar a la fibronectina y también su receptor de integrina reconoce la fibronectina.Especificaciones
P04004 | |
0,8 ng/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
7448 | |
<12% | |
Anticuerpo de detección biotinilado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cromógeno, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Tampón de lavado, Estándar, Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo | |
5 × 96 pruebas | |
Investigación cardiovascular | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 0,819 ng/ml a 200 ng/ml | |
De 0,8 ng/ml a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: A2M humana, ApoA1, ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoE, ApoH, artemina, BMP-6, calbindina D, Ck beta 8-1 , CNTF, EMMPRIN, endostatina, fibrinógeno, FLRG, ligando GITR, GPBB, hemoglobina, HTRA2, IL-17 E, IL-1R3, lactoferrina, mesotelina, PAPP-A, PDECGF, PDGF R alfa, pepsinógeno II, periostina, persefina, PTH, RAP, SAA, serpina F1, Tie-1, tPA, TSP-2, ubiquitina+1, vitronectina, vWF | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
V75,VN,VNT | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
V75, VN, VNT | |
1 h 20 min |