Learn More
Sartorius Casetes de flujo cruzado Vivaflow™ 200
Ofrece un estándar de facilidad de uso, fiabilidad y flexibilidad sin comparación con otros sistemas de filtración. Los casetes de flujo cruzado Sartorius Vivaflow 200 están listos para usar y son casetes de flujo cruzado de laboratorio reutilizables para concentrar muestras de hasta 5 l. Disponible en diferentes tipos de MWCO y membrana para diferentes necesidades de aplicación.
Marca: Sartorius VF20P0
564.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Concentración rápida y eficiente- Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua
- Utiliza una membrana PES o Hydrosart de 200 cm2 para un flujo alto
- La trayectoria de recirculación de flujo inverso y canal fino proporciona velocidades elevadas de flujo cruzado con una velocidad de la bomba mínima.
- Concentración rápida utilizando uno o dos casetes
- Un solo módulo normalmente concentra 1 l por un factor de 50 en menos 30 de minutos
- Dos módulos utilizados en concentrados paralelos de 5 l por un factor de 50 en menos 75 de minutos
- La recuperación casi total del concentrado se logra con un solo aclarado
- Se puede añadir un depósito de diafiltración sellado de 500 ml para un intercambio rápido y cómodo de tampones.
- Una unidad viene con todos los accesorios necesarios (excepto bomba y cabezal de bomba)
- Incluye tubos, indicador de presión, restrictor de flujo y tubos de la bomba de alta presión
- Equipo necesario: bomba peristáltica con cabezal de bomba de tamaño 16
- Se puede limpiar y reutilizar fácilmente varias veces
- Carcasa transparente para el control de procesos
- Listo para usar casetes individuales
- Configure fácilmente dos casetes para que se ejecuten simultáneamente para que sean más rápidos concentración
- Utilice un conector en y premontado con los tamaños de tubo correctos y accesorios
- El tubo de tamaño 16 se utiliza para conectar las dos unidades Vivaflow 200
- Tubos de tamaño 15 para conectar a la bomba, con un cabezal de bomba de tamaño 15
Especificaciones
Ultrafiltration | |
Labscale TFF System | |
PES | |
Up to 2.5 L | |
200 cm2 | |
Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16 | |
de 200 a 400 ml/min | |
140 °F | |
Casete de flujo cruzado | |
5,3 mL | |
12,6 cm | |
1 cm | |
0,04 cm |
Cassette | |
Acrílico | |
10 kDa | |
Non-sterile | |
Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua | |
60psi | |
1 unidad | |
de 60 °C | |
De 500 ml a 5 l | |
4,96 x 1,49 x 5,43 pulg (12,6 x 3,8 x 13,8cm) | |
3,8 cm | |
13,8 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
250300617 | Certificado de calidad | 12/03/2025 | VF20P0 |
243800787 | Certificado de calidad | 14/12/2024 | VF20P0 |
240900667 | Certificado de calidad | 29/06/2024 | VF20P0 |
231401517 | Certificado de calidad | 25/06/2024 | VF20P0 |
241501197 | Certificado de conformidad | 23/09/2024 | VF20P0 |