Learn More
Sartorius Casetes de flujo cruzado Vivaflow™ 200
Ofrece un estándar de facilidad de uso, fiabilidad y flexibilidad sin comparación con otros sistemas de filtración. Los casetes de flujo cruzado Sartorius Vivaflow 200 están listos para usar y son casetes de flujo cruzado de laboratorio reutilizables para concentrar muestras de hasta 5 l. Disponible en diferentes tipos de MWCO y membrana para diferentes necesidades de aplicación.
Marca: Sartorius VF20H4
564.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Concentración rápida y eficiente- Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua
- Utiliza una membrana PES o Hydrosart de 200 cm2 para un flujo alto
- La trayectoria de recirculación de flujo inverso y canal fino proporciona velocidades elevadas de flujo cruzado con una velocidad de la bomba mínima.
- Concentración rápida utilizando uno o dos casetes
- Un solo módulo normalmente concentra 1 l por un factor de 50 en menos 30 de minutos
- Dos módulos utilizados en concentrados paralelos de 5 l por un factor de 50 en menos 75 de minutos
- La recuperación casi total del concentrado se logra con un solo aclarado
- Se puede añadir un depósito de diafiltración sellado de 500 ml para un intercambio rápido y cómodo de tampones.
- Una unidad viene con todos los accesorios necesarios (excepto bomba y cabezal de bomba)
- Incluye tubos, indicador de presión, restrictor de flujo y tubos de la bomba de alta presión
- Equipo necesario: bomba peristáltica con cabezal de bomba de tamaño 16
- Se puede limpiar y reutilizar fácilmente varias veces
- Carcasa transparente para el control de procesos
- Listo para usar casetes individuales
- Configure fácilmente dos casetes para que se ejecuten simultáneamente para que sean más rápidos concentración
- Utilice un conector en y premontado con los tamaños de tubo correctos y accesorios
- El tubo de tamaño 16 se utiliza para conectar las dos unidades Vivaflow 200
- Tubos de tamaño 15 para conectar a la bomba, con un cabezal de bomba de tamaño 15
Especificaciones
Ultrafiltration | |
Labscale TFF System | |
Hydrosart | |
Up to 2.5 L | |
200 cm2 | |
Indicador de presión, limitador de flujo y accesorios y tubos peristálticos PVC de tamaño 16 | |
de 200 a 400 ml/min | |
140 °F | |
Casete de flujo cruzado | |
5,3 mL | |
12,6 cm | |
1 cm | |
0,04 cm |
Cassette | |
Acrílico | |
100 kDa | |
Non-sterile | |
Concentración de cultivo celular sobrenadante, concentración de virus y concentración de agua | |
60psi | |
1 unidad | |
de 60 °C | |
De 500 ml a 5 l | |
4,96 x 1,49 x 5,43 pulg (12,6 x 3,8 x 13,8cm) | |
3,8 cm | |
13,8 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron