Learn More
Sartorius Concentrador centrífugo Vivaspin™ 20
Ofrece mayor flexibilidad de volumen y rendimiento. El concentrador de centrífuga Vivaspin™ 20 maneja hasta 20 ml en rotores basculantes y 14 ml en rotores de ángulo fijo con capacidad para tubos centrífugos de 50 ml. Incluye membranas verticales dobles para ofrecer una velocidad de filtración inigualable y una concentración de > 100 veces.
Marca: Sartorius VS2021
167.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Ofrece mayor flexibilidad de volumen y rendimiento.El concentrador centrífugo VivaspinTM 20 maneja hasta 20 ml en rotores de vasos basculantes y 14 ml en rotores de ángulo fijo con capacidad para tubos de centrífuga de 50 ml.Incluye membranas verticales dobles para ofrecer una velocidad de filtración inigualable y una concentración más de 100 veces superior.
Los concentradores centrífugos Vivaspin™ 20 se han desarrollado para ofrecer mayor flexibilidad de volumen y rendimiento. Vivaspin™ 20 maneja hasta 20 ml en rotores de vasos basculantes y 14 ml en rotores de ángulo fijo con capacidad para tubos de centrífuga de 50 ml. Vivaspin™ 20 incluye membranas verticales dobles para ofrecer una velocidad de filtración inigualable y una concentración más de 100 veces superior La graduación del volumen permite supervisar el proceso de concentración y la cámara de punto muerto modificada simplifica el pipeteo del concentrado final. Para obtener una mayor flexibilidad en los procesos, Vivaspin™ 20 está disponible con accesorios y métodos de funcionamiento exclusivos. Para la desalinización de un solo paso tras la concentración, se coloca una taza de diafiltración llena con tampón en el concentrador y se centrifuga para obtener una extracción de sal del 98 %, en lugar de realizar dos centrifugaciones para obtener el mismo resultado con el procedimiento tradicional de volver a cargar y centrifugar. Cuando una centrífuga adecuada no está disponible, o para el procesamiento de muestras individuales y para filtración por presión de gas, Vivaspin™ 20 se puede cargar con hasta 15 ml y, a continuación, presurizar para la concentración de sobremesa. Para un procesamiento incluso más rápido, la filtración por presión de gas se puede combinar con la centrifugación. La presión-centrifugación es especialmente útil para muestras difíciles o viscosas, como el suero, cuando se utiliza un temperatura de proceso baja, o generalmente cuando el tiempo de proceso debe reducirse al mínimo.
- Membrana de PES de flujo alto
- Alta recuperación de retentato de >90 %
- Membrana vertical doble para una concentración ultrarrápida
- Compatibilidad de rotor universal
- Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
- Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
- Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
- Concentración 100 veces superior con membranas verticales dobles
- Opción adicional para el funcionamiento presurizado
Compatibilidad del rotor
Nota: Vivaspin™ 20 (30 mm × 116 mm) se ha diseñado para encajar en rotores con capacidad para tubos de base cónica Falcon de 50 ml, p. ej., Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 con cestillos BUC 5 y adaptadores 368327; rotor de ángulo fijo de 25° Beckman TA-10.250 con adaptadores 356966; Multifuge 3 S-R con rotor basculante 75006445, con cestillos y adaptadores 75006441 para tubos de base cónica Falcon de 50 ml. Estos dispositivos no están diseñados para encajar en rotores basculantes que solo aceptan tubos de base redonda de 29 mm × 105 mm, p. ej., Sorvall SS34 o Beckmann JA 20. Si el rotor admite solo tubos de base redonda de 29 mm × 105 mm, utilice Vivaspin™ 15, que se puede utilizar con cualquier tubo centrífugo de base redonda o cónica
Especificaciones
Single-use | |
Centrifuge | |
30 kDa | |
Non-sterile | |
Centrifugal Concentrator | |
116 mm |
Ultrafiltration | |
PES | |
20 mL | |
12/paq. | |
14 ml (rotor de ángulo fijo); 20 ml (rotor basculante) |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
251100637 | Certificado de calidad | 10/04/2025 | VS2021 |
250700537 | Certificado de calidad | 21/03/2025 | VS2021 |
250400327 | Certificado de calidad | 27/02/2025 | VS2021 |
250400257 | Certificado de calidad | 23/02/2025 | VS2021 |
244301477 | Certificado de calidad | 15/12/2024 | VS2021 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%