Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 20
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Los concentradores de muestras Cytiva Life Vivaspin™ 20 están pensados para los científicos que trabajan con volúmenes de muestras entre 100 μl y 20 ml, con una gama de valores de MWCO de Mr de 3 000 a 100 000.
198.00€ - 205.92€
Especificaciones
Material (membrana) | PES |
---|---|
Área de filtración | 6 cm2 |
Volumen (métrico) | De 5 a 20 ml |
Longitud (métrico) | 116 mm |
Anchura (métrico) | 30 mm |
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10656375
|
Cytiva
28-9323-61 |
30 kDa |
198.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10219484
|
Cytiva
28-9323-58 |
3 kDa |
198.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10646375
|
Cytiva
28-9323-59 |
5 kDa |
198.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10239294
|
Cytiva
28-9323-62 |
50 kDa |
198.00€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10774797
|
Cytiva
28-9323-63 |
100 kDa |
205.92€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10015804
|
Cytiva
28-9323-60 |
10 kDa |
198.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
- Aceptan volúmenes de muestra de 100 μl a 20 ml, con un intervalo de valores de corte de peso molecular de Mr3000 a 100 000
- La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
- La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
- Compatible con el interbvalo de pH de 1 a 9
- Área de membrana activa: 6,0 cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
Especificaciones
PES | |
De 5 a 20 ml | |
30 mm |
6 cm2 | |
116 mm |