Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 20
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Los concentradores de muestras Cytiva Life Vivaspin™ 20 están pensados para los científicos que trabajan con volúmenes de muestras entre 100 μl y 20 ml, con una gama de valores de MWCO de Mr de 3 000 a 100 000.
Marca:  Cytiva 28-9323-58
188.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24320" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10219484
  • 198.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
  • Aceptan volúmenes de muestra de 100 μl a 20 ml, con un intervalo de valores de corte de peso molecular de Mr3000 a 100 000
  • La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
  • La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
  • Intervalo de pH compatible: 1 a 9
  • Área de membrana activa: 6,0cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PES
6 cm2
De 5 a 20 ml
30 mm
3 kDa
25/paquete
116 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 20 > Vivaspin 20, tamaño de 3000 MW