Learn More
Eppendorf™ Rotor para criotubos con tapa de policarbonato
Marca: Eppendorf™ 5427705007
549.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Rotor para criotubos | |
18 x 1,0/2 ml | |
8.320 x g | |
8.900 rpm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Eppendorf™ Rotor para criotubos con tapa de policarbonato > Capacidad: 18 x 1,0/2 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido