Learn More
KARTELL Matraces volumétricos
Volumetric Flask, made of transparent fluorinated resin, has high chemical and temperature resistance.
Marca:  KARTELL 0169900
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040023
  • 509.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Volumetric flask made of transparent fluorinated resin with high chemical and temperature resistance (-250°C to +270°C).
  • Supplied with standard DIN stoppers in PFA.
  • Individually calibrated ringmark according to DIN EN ISO 1042, class “A”, Standards.
  • Laser engraved lot number.
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Not Autoclavable
No
Non-sterile
Non-treated
PFA
Reusable
Narrow
Flat