Learn More
KARTELL Matraces volumétricos
Volumetric Flask, made of transparent fluorinated resin, has high chemical and temperature resistance.
292.00€ - 509.00€
Especificaciones
Material | PFA |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
Desechables | Reusable |
Graduated | No |
Mouth Style | Narrow |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10681144
|
KARTELL
0169600 |
50 mL |
292.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10335063
|
KARTELL
0169800 |
250 mL |
441.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10040023
|
KARTELL
0169900 |
500 mL |
509.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Volumetric flask made of transparent fluorinated resin with high chemical and temperature resistance (-250°C to +270°C).
- Supplied with standard DIN stoppers in PFA.
- Individually calibrated ringmark according to DIN EN ISO 1042, class “A”, Standards.
- Laser engraved lot number.
Especificaciones
PFA | |
Reusable | |
Narrow | |
Plano |
No autoclavable | |
No | |
No estéril | |
Non-treated |