Learn More
Grant Instruments™ VR Rack for Grant Heated Circulating Bath
For use with a number of Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths. Grant Instruments™ VR Racks for Grant Heated Circulating Baths accommodate a variety of tube sizes and capacities.
Marca:  Grant Instruments™ VR-24
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11456477
  • 141.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para su uso con un gran número de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant. Las gradillas VR de Grant Instruments™ para baños de circulación con calentamiento Grant se adaptan a una gran variedad de tamaños de tubo y capacidades.
  • Acepta tubos pequeños de hasta 0,5 ml o grandes de hasta 30 mm de diámetro
  • Para su uso con circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,5 mL
Baños de circulación calefactados T100, TC120, TX150, TXF200
Tubos de 24 mm (23)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Grant Instruments™ VR Rack for Grant Heated Circulating Bath > Capacidad de tubos: 23