Learn More
Grant Instruments™ VR Rack for Grant Heated Circulating Bath
For use with a number of Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths. Grant Instruments™ VR Racks for Grant Heated Circulating Baths accommodate a variety of tube sizes and capacities.
141.00€ - 164.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baños de circulación calefactados T100, TC120, TX150, TXF200
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
11486477
Ver documentos
Grant Instruments™
VR-LE
(75) tubos de 1,5 ml
164.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
11466477
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
VR-30
Tubos de 30 mm (14)
141.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
11456477
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
VR-24
Tubos de 24 mm (23)
141.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
11446477
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
VR-19
Tubos de 16 a 19 mm (36)
141.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
11436477
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
VR-13
Tubos de 10 a 13 mm (65)
141.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
11476477
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
VR-SE
Tubos de 0,5 ml (102)
141.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Para su uso con un gran número de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant. Las gradillas VR de Grant Instruments™ para baños de circulación con calentamiento Grant se adaptan a una gran variedad de tamaños de tubo y capacidades.
  • Accommodates tubes as small as 0.5mL or as large as 30mm dia.
  • For use with Grant Heated Circulating Baths and Heating Circulators.
Spezifikation
Spezifikation
Baños de circulación calefactados T100, TC120, TX150, TXF200
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Grant Instruments™ VR Rack for Grant Heated Circulating Bath
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt