Learn More
Grant Instruments™ VR Rack for Grant Heated Circulating Bath
For use with a number of Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths. Grant Instruments™ VR Racks for Grant Heated Circulating Baths accommodate a variety of tube sizes and capacities.
Marca: Grant Instruments™ VR-SE
Descripción
Para su uso con un gran número de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant. Las gradillas VR de Grant Instruments™ para baños de circulación con calentamiento Grant se adaptan a una gran variedad de tamaños de tubo y capacidades.
- Acepta tubos pequeños de hasta 0,5 ml o grandes de hasta 30 mm de diámetro
- Para su uso con circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
Especificaciones
Baños de circulación calefactados T100, TC120, TX150, TXF200 | |
Tubos de 0,5 ml (102) |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.