Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0155069
Potent and selective PLD1 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 3575/50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18014542
  • 897.00€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
VU 0155069 is a potent and selective phospholipase D1 (PLD1) inhibitor (IC50 values are 46 and 933 nM for PLD1 and PLD2 respectively). Inhibits migration of human and mouse breast cancer cell lines in transwell assays.
Especificaciones
Especificaciones
>98%
50 mg
499.43
1781834-89-6
VU 0155069
VU 0155069
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación