Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0155069
Potent and selective PLD1 inhibitor
232.00€ - 897.00€
Especificaciones
Pureza | >98% |
---|---|
CAS | 1781834-89-6 |
Tipo de producto | VU 0155069 |
Peso molecular | 499.43 |
Inhibidores | VU 0155069 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18757497
|
Tocris Bioscience™
3575/10 |
10 mg |
232.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18014542
|
Tocris Bioscience™
3575/50 |
50 mg |
897.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent and selective phospholipase D1 (PLD1) inhibitor (IC50 values are 46 and 933 nM for PLD1 and PLD2 respectively). Inhibits migration of human and mouse breast cancer cell lines in transwell assays.Especificaciones
>98% | |
VU 0155069 | |
VU 0155069 |
1781834-89-6 | |
499.43 |
Para uso exclusivo en investigación