Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0155069
Potent and selective PLD1 inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 3575/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
VU 0155069 is a potent and selective phospholipase D1 (PLD1) inhibitor (IC50 values are 46 and 933 nM for PLD1 and PLD2 respectively). Inhibits migration of human and mouse breast cancer cell lines in transwell assays.Especificaciones
>98% | |
10 mg | |
499.43 |
1781834-89-6 | |
VU 0155069 | |
VU 0155069 |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido