Learn More
SCAT Juego de eliminación, V2.0
Los conjuntos de eliminación de residuos de SCAT 1-4 son combinaciones de embudos y recipientes para la eliminación segura de residuos líquidos de laboratorio.
Marca: SCAT 307321
248.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.35400kg
Descripción
- Fabricado con material de HDPE de alta calidad y conductivo eléctricamente
- Con cable de conexión a tierra para disipar la carga eléctrica
- Con protector contra salpicaduras y tamiz extraíble para una recarga segura
- Los conjuntos constan de embudos de bola o tapa para aplicaciones individuales
- Bidones de eliminación de 10 o 20 l con indicadores de nivel mecánicos
- Se puede combinar de manera opcional con la bandeja de recogida
Todos los recipientes y embudos están conectados a través de una rosca S60/61 y sus componentes están perfectamente acoplados entre sí.
Especificaciones
Embudo con bola Arnold, V2.0, S60/61, conductor electrostático de PE-HD, con lanza (220 mm), protector contra salpicaduras, tamiz extraíble y cable de puesta a tierra (317621), recipiente de 20 l, S60/61, con flotador, conductor electrostático de HDPE (108043) | |
juego 4 | |
HDPE, conductor electrostático | |
S60/61 |