Learn More
SCAT Juego de eliminación, V2.0
Los conjuntos de eliminación de residuos de SCAT 1-4 son combinaciones de embudos y recipientes para la eliminación segura de residuos líquidos de laboratorio.
309.00€ - 595.00€
Especificaciones
Material | HDPE, conductor electrostático |
---|---|
Tamaño de rosca | S60/61 |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17142576
|
SCAT
307320 |
juego 1 |
309.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17132576
|
SCAT
307315 |
juego 2 |
450.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17162576
|
SCAT
307416 |
juego 3 |
595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17152576
|
SCAT
307321 |
juego 4 |
337.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado con material de HDPE de alta calidad y conductivo eléctricamente
- Con cable de conexión a tierra para disipar la carga eléctrica
- Con protector contra salpicaduras y tamiz extraíble para una recarga segura
- Los conjuntos constan de embudos de bola o tapa para aplicaciones individuales
- Bidones de eliminación de 10 o 20 l con indicadores de nivel mecánicos
- Se puede combinar de manera opcional con la bandeja de recogida
Todos los recipientes y embudos están conectados a través de una rosca S60/61 y sus componentes están perfectamente acoplados entre sí.
Especificaciones
HDPE, conductor electrostático | |
S60/61 |