Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™
Perfect for hanging into a water bath tank. Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™ comes in a variety of size and array configurations.
Marca:  Karl Hecht™ 43188002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10585002
  • 82.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Durable Plexiglass™ construction.
  • Hanging handles.
  • Available in a variety of size and array configurations.
Especificaciones
Especificaciones
16 x 23mm diameter holes
Baño de agua
16 small Boehringer, Monotest or Merck-1 test bottles
Plexiglass™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™ > Description: 16 x 23mm diameter holes, For Use With: For 16 small Boehringer, Monotest or Merck-1 test bottles.