Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™
Perfect for hanging into a water bath tank. Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™ comes in a variety of size and array configurations.
74.00€ - 95.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Baño de agua |
---|---|
Material | Plexiglass™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10585002
|
Karl Hecht™
43188002 |
16 x 23mm diameter holes | 16 small Boehringer, Monotest or Merck-1 test bottles |
82.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10595002
|
Karl Hecht™
43188003 |
20 x 18mm diameter holes | 20 Centrifuge Tubes, Test Tubes |
95.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10630592
|
Karl Hecht™
43188004 |
24 x 11mm diameter holes | 24 1.5 mL Reaction Tubes |
74.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Durable Plexiglass™ construction.
- Hanging handles.
- Available in a variety of size and array configurations.
Especificaciones
Baño de agua | |
Plexiglass™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™