Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™
Perfect for hanging into a water bath tank. Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™ comes in a variety of size and array configurations.
Marca:  Karl Hecht™ 43188003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10595002
  • 95.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Durable Plexiglass™ construction.
  • Hanging handles.
  • Available in a variety of size and array configurations.
Especificaciones
Especificaciones
20 x 18mm diameter holes
Baño de agua
20 Centrifuge Tubes, Test Tubes
Plexiglass™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™ > Description: 20 x 18mm diameter holes, For Use With: Centrifuge tubes, test tubes