Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™
Perfect for hanging into a water bath tank. Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™ comes in a variety of size and array configurations.
Marca:  Karl Hecht™ 43188004
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10630592
  • 74.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Durable Plexiglass™ construction.
  • Hanging handles.
  • Available in a variety of size and array configurations.
Especificaciones
Especificaciones
24 x 11mm diameter holes
Baño de agua
24 1.5 mL Reaction Tubes
Plexiglass™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Plexiglass™ > Description: 24 x 11mm diameter holes, For Use With: Reaction tubes, 1.5mL