Learn More
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Stainless Steel
Circular rack that fits perfectly in a low-form, 1000mL beaker. Karl Hecht™ Water Bath Rack, Stainless Steel holds up to 9 test tubes or centrifuge tubes.
112.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Beaker, low-form, 1000mL |
---|---|
Admite | 9 18 mm dia. Tubes |
Material | Acero inoxidable |
Anchura (métrico) | 100 mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10165321
|
Karl Hecht™
44263010 |
No outer brace pieces |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Stainless steel construction.
- Central support rod and top loop for lifting.
- Holds up to 9 test tubes or centrifuge tubes up to 18mm in diameter.
- Fits into a low form, 1000mL beaker.
Especificaciones
Beaker, low-form, 1000mL | |
9 18 mm dia. Tubes | |
Acero inoxidable | |
100 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Karl Hecht™ Water Bath Rack, Stainless Steel