Learn More
Agua, extra pura, desionizada, Thermo Scientific Chemicals
61.41€ - 176.64€
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O |
Peso molecular (g/mol) | 18.015 |
Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nombre IUPAC | oxidano |
SMILES | O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10347071
|
Thermo Scientific Acros
345470050 |
5 L | Tambor de plástico |
61.41€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11339986
|
Thermo Scientific Acros
345470250 |
25 L | Tambor de plástico |
176.64€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicosIdentificadores de productos químicos
7732-18-5 | |
18.015 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
H2O | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidano |
Especificaciones
Water | |
Incolora | |
5.0μS/cm Max. | |
H2O | |
15, 10237 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidano | |
962 | |
18.02 | |
25ppm max. | |
1.0000g/mL | |
1 |
7732-18-5 | |
100.0°C | |
H2O | |
16,383 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Extra puro | |
0.89 mPa.s (25°C) | |
1.3334 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Water
RUO - Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Agua, extra pura, desionizada, Thermo Scientific Chemicals